Learn More
Acide 2-acétylphénylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
54.40€ - 754.00€
Identifiants chimiques
CAS | 308103-40-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.97 |
Numéro MDL | MFCD01321263 |
Clé InChI | ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6 |
CID PubChem | 2734309 |
Nom IUPAC | Acide(2-acétylphényl)boronique |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10487582
|
Thermo Scientific Acros
358820010 |
1 g |
54.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10405135
|
Thermo Scientific Acros
358820050 |
5 g |
177.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10780575
|
Thermo Scientific Acros
358820250 |
25 g |
754.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
308103-40-4 | |
163.97 | |
ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N | |
2734309 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O |
C8H9BO3 | |
MFCD01321263 | |
2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6 | |
Acide(2-acétylphényl)boronique |
Spécification
2-Acetylphenylboronic acid | |
95.0 | |
170.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD01321263 | |
ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N | |
Acide(2-acétylphényl)boronique | |
2734309 | |
96% |
308103-40-4 | |
100.0 | |
Jaune | |
95% min. (HPLC) | |
C8H9BO3 | |
2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O | |
163.97 | |
163.97 | |
Poudre ou morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only