Learn More
2-acétylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.27€ - 103.52€
Identifiants chimiques
CAS | 874-23-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.18 |
Numéro MDL | MFCD00001633 |
Clé InChI | OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone |
CID PubChem | 13400 |
Nom IUPAC | Acétylcyclohexane-2 one-1 |
SMILES | CC(=O)C1CCCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10133481
|
Thermo Scientific Acros
346190050 |
5 g | Flacon en verre |
33.27€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10622572
|
Thermo Scientific
346190250 |
25 g | Flacon en verre |
103.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
874-23-7 | |
140.18 | |
OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N | |
13400 | |
CC(=O)C1CCCCC1=O |
C8H12O2 | |
MFCD00001633 | |
2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone | |
Acétylcyclohexane-2 one-1 |
Spécification
2-Acetylcyclohexanone | |
874-23-7 | |
100.0 | |
1.0630g/mL | |
79°C | |
96% min. (GC) | |
CH3COC6H9(=O) | |
MFCD00001633 | |
1.063 | |
OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N | |
Acétylcyclohexane-2 one-1 | |
13400 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
224°C to 226°C | |
Authentique | |
C8H12O2 | |
1.5090 to 1.511 | |
07, 559 | |
2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone | |
CC(=O)C1CCCCC1=O | |
140.18 | |
140.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-858-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- 2-Acetylcyclohexanone
RUO – Research Use Only