Learn More
2-acétyl-3-bromothiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11354556
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42877-08-7
Formule moléculaire C6H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.07
Numéro MDL MFCD00794287
Clé InChI ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-3-bromothiophene, 1-3-bromothiophen-2-yl ethanone, 1-3-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-thienyl-1-ethanone, bromothienylethanone, 1-3-bromothien-2-yl ethanone, 1-3-bromo-2-thienyl ethanone, pubchem7280, acmc-20ai7w
CID PubChem 2764496
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-3-bromothiophene
Point de fusion 41°C to 45°C
Point d’ébullition 102°C to 105°C (4 mmHg)
Indice de réfraction 1.614
Quantité 1 g
Beilstein 116973
Sensibilité Light sensitive
Nom IUPAC 1-(3-bromothiophèn-2-yl)éthanone
Poids de la formule 205.07
Pourcentage de pureté 97%