Learn More
Chlorure de 2-acétoxyisobutyryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374384
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40635-66-3
Formule moléculaire C6H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 164.585
Numéro MDL MFCD00000708
Clé InChI RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetoxyisobutyryl chloride, 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate, 2-acetoxy-2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-acetyloxy-2-methyl, 2-acetoxyisobutyroyl chloride, 2-chloro-1,1-dimethyl-2-oxoethyl acetate, acmc-1an8z, 2-acetoxyisobutyrylchloride, acetoxyisobutyric acid chloride, acetoxy-iso-butyrylchloride
CID PubChem 123496
Nom IUPAC (1-chloro-2-méthyl-1-oxopropan-2-yl) acétate
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetoxyisobutyryl chloride
Densité 1.15
Point d’ébullition 55°C to 56°C (6 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 507772
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 98%