Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-acetamido-2-désoxy-D-glucopyranose, 98 %
Code produit. 10063863
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7512-17-6
Formule moléculaire C8H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 221.21
Numéro MDL MFCD00061615
Clé InChI OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Synonyme N-Acetyl-D-glucosamine
Nom IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Merck Index 15, 4494
Conditions de rotation spécifiques + 42.00 (20.00°C c=2,water,2 hrs)
Rotation spécifique +39° to +45° (20°C, 589nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)
Poids de la formule 221.21
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline