Learn More
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tétraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10867661
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331465-71-5
Formule moléculaire C18H39N4P
Poids moléculaire (g/mol) 342.51
Numéro MDL MFCD03840347
Clé InChI WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, triisobutylphosphatrane, 2,8,9-tris 2-methylpropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, acmc-1bmup, 4,6,11-tris 2-methylpropyl-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, nitrilotrisethylenetris isobutylimino phosphine, 2,8,9-tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phospha-bicyclo 3.3.3 undecane
CID PubChem 4571243
Nom IUPAC 4,6,11-tris(2-méthylpropyl)-1,4,6,11-tétraza-5-phosphabicyclo[3.3.3]undécane
SMILES CC(C)CN1CCN2CCN(P1N(CC2)CC(C)C)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9640g/mL
Analyse élémentaire 60.60 to 65.65% C, 11.02 to 11.94% H, 15.70 to 17.01% N
Point d’ébullition 110.0°C to 118.0°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 10155
Gravité spécifique 0.964
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 342.51
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo¢3.3.3!undecane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.