Learn More
2,7-dihydroxynaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.22€ - 309.54€
Identifiants chimiques
CAS | 582-17-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
Numéro MDL | MFCD00004085 |
Clé InChI | DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene |
CID PubChem | 11397 |
Nom IUPAC | Naphtalén-2,7-diol |
SMILES | OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10530571
|
Thermo Scientific Acros
115040050 |
5 g | Flacon en verre |
24.22€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10560731
|
Thermo Scientific Acros
115040250 |
25 g | Flacon en verre |
37.59€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10605922
|
Thermo Scientific Acros
115041000 |
100 g | Flacon en verre |
89.45€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647763
|
Thermo Scientific Acros
115045000 |
500 g | Flacon en verre |
309.54€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
582-17-2 | |
160.17 | |
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N | |
11397 | |
OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1 |
C10H8O2 | |
MFCD00004085 | |
2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene | |
Naphtalén-2,7-diol |
Spécification
2, 7-Dihydroxynaphthalene | |
96.0 | |
184°C to 189°C | |
Authentique | |
C10H8O2 | |
MFCD00004085 | |
2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene | |
OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1 | |
160.17 | |
160.17 | |
Poudre |
582-17-2 | |
100.0 | |
Gris | |
96% min. (GC) | |
C10H6(OH)2 | |
06, 985 | |
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N | |
Naphtalén-2,7-diol | |
11397 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-478-7
- 2,7-Dihydroxynaphthalene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.