Learn More
2,6-Pyridinediméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387735
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2,6-Pyridinedimethanol was used in the preparation of Fe(III) complexes [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) and Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). It is a ligand used in the synthesis of a variety of metal complexes and catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-Pyridinediméthanol a été utilisé dans la préparation de complexes Fe(III) [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) et Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). Il s’agit d’un ligand utilisé dans la synthèse d’une variété de complexes métalliques et de catalyseurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1195-59-1
Formule moléculaire C7H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.154
Numéro MDL MFCD00006351
Clé InChI WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
CID PubChem 70957
Nom IUPAC [6-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]méthanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Pyridinedimethanol
Point de fusion 110°C to 114°C
Point d’ébullition 185°C (15 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 116016
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 139.15
Pourcentage de pureté 98%