Learn More
2,6-pyridinediméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
78.99€ - 529.64€
Identifiants chimiques
CAS | 1195-59-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.15 |
Numéro MDL | MFCD00006351 |
Clé InChI | WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol |
CID PubChem | 70957 |
Nom IUPAC | [6-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]méthanol |
SMILES | C1=CC(=NC(=C1)CO)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10616952
|
Thermo Scientific Acros
167550050 |
5 g | Flacon en verre |
78.99€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626952
|
Thermo Scientific Acros
167550250 |
25 g | Flacon en verre |
185.93€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10721614
|
Thermo Scientific Acros
167551000 |
100 g | Flacon en verre |
529.64€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1195-59-1 | |
139.15 | |
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N | |
70957 | |
C1=CC(=NC(=C1)CO)CO |
C7H9NO2 | |
MFCD00006351 | |
2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol | |
[6-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]méthanol |
Spécification
2, 6-Pyridinedimethanol | |
97.5 | |
112°C to 115°C | |
Authentique | |
C7H9NO2 | |
MFCD00006351 | |
Solubility in water: soluble | |
C1=CC(=NC(=C1)CO)CO | |
139.15 | |
139.15 | |
Poudre cristalline |
1195-59-1 | |
100.0 | |
Jaune à beige | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H3N)(CH2OH)2 | |
2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol | |
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N | |
[6-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]méthanol | |
70957 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 214-803-
- 2,6-Pyridinedimethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.