Learn More
Chlorure d’acide 2,6-pyridinedicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249643
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3739-94-4
Formule moléculaire C7H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 204.01
Numéro MDL MFCD00006289
Clé InChI GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
CID PubChem 77335
Nom IUPAC Chlorure de pyridine-2,6-dicarbonyle
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 61.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 284.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)(COCl)2
Quantité 100 g
Beilstein 22, 155
Poids de la formule 204.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.