Learn More
2-(6-méthoxy-1-benzofurane-3-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10130602
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 69716-05-8
Formule moléculaire C11H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 206.197
Numéro MDL MFCD02677734
Clé InChI QCXJFLREQGIACT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 2-6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid, 6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, 6-methoxy, 2-6-methoxybenzo b furan-3-yl acetic acid, maybridge3_004130, 4ddh, ms0, 6-methoxybenzofuran-3-acetic acid, 6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid
CID PubChem 736818
Nom IUPAC Acide2-(6-méthoxy-1-benzofurane-3-yl)acétique
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 206.2
Pourcentage de pureté 97%