Learn More
2,6-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10052823
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 576-26-1
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002240
Clé InChI NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
CID PubChem 11335
Nom IUPAC 2,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethylphenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45.0°C to 48.0°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 203.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06, 485
Merck Index 15, 10279
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide