Learn More
2,6-diméthylmorpholine, 97 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 6-Dimethylmorpholine |
Point de fusion | -85.0°C |
Densité | 0.9350g/mL |
Point d’ébullition | 147.0°C |
Point d’éclair | 48°C |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (mixture of isomers) (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.447 |
Quantité | 100 g |
Gravité spécifique | 0.935 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,6-Dimethylmorpholine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.