Learn More
2,6-diméthylbenzoquinone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10030780
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethylbenzoquinone
Note relative au nom 97%
CAS 527-61-7
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69°C to 74°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8O2
Numéro MDL MFCD00001605
Quantité 1 g
Beilstein 07, 657
Synonyme 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone
Clé InChI SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C
Nom IUPAC 2,6-diméthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
CID PubChem 68241
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin aciculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethylbenzoquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.