Learn More
2,6-diméthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10448640
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-10-1
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00064434
Clé InChI KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
CID PubChem 7041
ChEBI CHEBI:955
Nom IUPAC 2,6-diméthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethoxyphenol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50°C to 56°C
Couleur Marron à gris ou blanc
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3OH
Quantité 100 g
Beilstein 06,1081
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2% (13°C). Other solubilities: soluble in ethyl ether,ethanol
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.