Learn More
2,6-diméthoxy-1,4-benzoquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10284651
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-55-2
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00016368
Clé InChI OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
CID PubChem 68262
ChEBI CHEBI:27651
Nom IUPAC 2,6-diméthoxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethoxy-1, 4-benzoquinone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 253.0°C to 257.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 3246
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline