Learn More
2’,6’-difluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.90€ - 317.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13670-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6F2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.13 |
Numéro MDL | MFCD00000328 |
Clé InChI | VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054 |
CID PubChem | 83643 |
SMILES | CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409562
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10220.03 |
1 g |
35.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419562
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10220.06 |
5 g |
95.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429562
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10220.14 |
25 g |
317.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2?,6?-Difluoroacetophenone was used in the synthesis of 2-amino-4-alkyl- and 2-amino-4-arylquinazolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 2′,6′-difluoroacétophénone a été utilisé dans la synthèse des 2-amino-4-alkyl- et 2-amino-4-arylquinazolines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
13670-99-0 | |
156.13 | |
VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N | |
83643 |
C8H6F2O | |
MFCD00000328 | |
2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054 | |
CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F |
Spécification
2',6'-Difluoroacetophenone | |
1.195 | |
76°C (168°F) | |
1.481 | |
2046068 | |
Slightly soluble in water. | |
CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F | |
156.13 | |
156.13 |
13670-99-0 | |
76°C to 79°C (15 mmHg) | |
C8H6F2O | |
MFCD00000328 | |
2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054 | |
VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,6-difluorophényle)éthan-1-one | |
83643 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-151-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante