Learn More
2,6-difluoro-4-iodophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390026
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 950858-06-7
Formule moléculaire C6H3F2IO
Poids moléculaire (g/mol) 255.99
Numéro MDL MFCD09907951
Clé InChI LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 45790937
Nom IUPAC 2,6-difluoro-4-iodophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-4-iodophenol
Point de fusion 70°C to 73°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 255.99
Pourcentage de pureté 99%