Learn More
2,6-dichlorothiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
39.60€ - 336.00€
Identifiants chimiques
CAS 1918-13-4
Formule moléculaire C7H5Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 206.08
Numéro MDL MFCD00053523
Clé InChI KGKGSIUWJCAFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorothiobenzamide, chlorthiamid, chlorthiamide, chlorothiamide, chlorthioamide, chlortiamid, prefix, dcbn, benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzothioamide
CID PubChem 2734819
ChEBI CHEBI:949
SMILES NC(=S)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15473507
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26636.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11302529
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26636.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11312529
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26636.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1918-13-4
206.08
KGKGSIUWJCAFPX-UHFFFAOYSA-N
2734819
NC(=S)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
C7H5Cl2NS
MFCD00053523
2,6-dichlorothiobenzamide, chlorthiamid, chlorthiamide, chlorothiamide, chlorthioamide, chlortiamid, prefix, dcbn, benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzothioamide
CHEBI:949
Spécification
2,6-Dichlorothiobenzamide
149°C to 153°C
C7H5Cl2NS
1910353
KGKGSIUWJCAFPX-UHFFFAOYSA-N
2,6-Dichlorobenzènecarbothioamide
2734819
206.09
1918-13-4
>100°C (212°F)
MFCD00053523
2,6-dichlorothiobenzamide, chlorthiamid, chlorthiamide, chlorothiamide, chlorthioamide, chlortiamid, prefix, dcbn, benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzothioamide
NC(=S)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
206.08
CHEBI:949
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 217-637-7
missing translation for 'rtecsNumber' : CV3850000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante