Learn More
2,6-dichloropurine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10551564
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5451-40-1
Formule moléculaire C5H2Cl2N4
Poids moléculaire (g/mol) 189.00
Numéro MDL MFCD00077725
Clé InChI RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
CID PubChem 5324412
Nom IUPAC 2,6-dichloro-7H-purine
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloropurine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184.0°C to 186.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl acetate
Poids de la formule 189
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichloropurine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.