Learn More
Hydrate de sel de sodium 2,6-dichlorophénolindophénol, Honeywell™ Fluka™
Indicateur redox
52.91€ - 227.95€
Identifiants chimiques
CAS | 620-45-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H6Cl2NNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.07 |
Numéro MDL | MFCD00150014 |
Clé InChI | FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 23697355 |
ChEBI | CHEBI:948 |
SMILES | [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
620-45-1 | |
290.07 | |
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:948 |
C12H6Cl2NNaO2 | |
MFCD00150014 | |
23697355 | |
[Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 |
Spécification
2,6-Dichlorophenolindophenol Sodium Salt Hydrate | |
620-45-1 | |
MFCD00150014 | |
3641229 | |
[Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 | |
290.07 | |
CHEBI:948 | |
≤14% (120°C) | |
Vert |
>300°C | |
C12H6Cl2NNaO2 | |
NONH for all modes of transport | |
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M | |
sodium 2,6-dichloro-4-[(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]benzen-1-olate | |
23697355 | |
290.08g/mol (anhydrous basis) | |
Odourless | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-640-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GU5495000