Learn More
2,6-dichlorophénolindophénol sel sodique hydraté, Honeywell Fluka™
Code produit. 15655120
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
≥ 97,0 % (calc. sur la substance sèche, AT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-45-1
Formule moléculaire C12H6Cl2NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.07
Numéro MDL MFCD00150014
Clé InChI FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
CID PubChem 23697355
ChEBI CHEBI:948
Nom IUPAC sodium 2,6-dichloro-4-[(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]benzen-1-olate
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Quantité 5 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3641229
Poids de la formule 290.08g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté ≥97% (calculated based on dry substance, AT)