Learn More
2,6-dichlorophénolindophénol, sel de sodium hydraté, Thermo Scientific Chemicals
58.89€ - 668.33€
Identifiants chimiques
CAS | 1266615-56-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H6Cl2NNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.07 |
Numéro MDL | MFCD00150014 |
Clé InChI | FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt |
CID PubChem | 23697355 |
ChEBI | CHEBI:948 |
Nom IUPAC | sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate |
SMILES | [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449342
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10107.06 |
5 g |
58.89€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459342
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10107.14 |
25 g |
201.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469342
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10107.22 |
100 g |
668.33€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is suitable for vitamin C determination. It acts as a redox dye to investigate the efficiency of gold nanoparticles (Au-NP) for the enzymatic activity of glucose oxidase. It is also used to compose UVB specific dosimeter and to measure the rate of photosynthesis. It serves as a good reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydrate de sel de sodium 2,6-dichloroindophénol convient à la détermination de la vitamine C. Il agit comme colorant redox pour étudier l’efficacité des nanoparticules d’or (Au-NP) pour l’activité enzymatique de la glucose oxydase. Il est également utilisé dans la composition des dosimètres spécifiques aux UVB et pour mesurer le taux de photosynthèse. Il sert d’agent réducteur de qualité.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1266615-56-8 | |
290.07 | |
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M | |
23697355 | |
sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate |
C12H6Cl2NNaO2 | |
MFCD00150014 | |
2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt | |
CHEBI:948 | |
[Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 |
Spécification
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate | |
>300°C | |
MFCD00150014 | |
Light sensitive | |
2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt | |
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate | |
23697355 | |
290.08 (Anhydrous) |
1266615-56-8 | |
C12H6Cl2NNaO2 | |
3641229 | |
14,3068 | |
Soluble in water. | |
[Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 | |
290.07 | |
CHEBI:948 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 210-640-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GU5495000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only