Learn More
2,6-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
18.60€ - 94.20€
Identifiants chimiques
CAS | 1194-65-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.008 |
Numéro MDL | MFCD00001781 |
Clé InChI | YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133 |
CID PubChem | 3031 |
ChEBI | CHEBI:943 |
Nom IUPAC | 2,6-dichlorobenzonitrile |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464060
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14986.09 |
10 g |
18.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14986.14 |
25 g |
32.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11427207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14986.22 |
100 g |
94.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-dichlorobenzonitrile in which Q-amino-G- chlorobenzonitrile is used as starting material. And it is used for the synthesis of diclofenac sodium oxacillin and guanabenz acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2,6-dichlorobenzonitrile dans lequel le Q-amino-G-chlorobenzonitrile est utilisé comme matière de départ. Et il est utilisé pour la synthèse de l’oxacilline de sodium diclofénac et de l’acétate de guanabenz.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,018 g/l).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
1194-65-6 | |
172.008 | |
YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N | |
3031 | |
2,6-dichlorobenzonitrile |
C7H3Cl2N | |
MFCD00001781 | |
dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133 | |
CHEBI:943 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl |
Spécification
2,6-Dichlorobenzonitrile | |
143°C to 147°C | |
Aromatic | |
MFCD00001781 | |
1909167 | |
dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl | |
172.008 | |
CHEBI:943 | |
98% |
1194-65-6 | |
270°C | |
C7H3Cl2N | |
UN3077 | |
14,3042 | |
YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dichlorobenzonitrile | |
3031 | |
172.01 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H312
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
P280-P312-P363-P322-P302+P352-P501a
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash contaminated clothing before reuse.
Specific measures (see label).
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : DI3500000
RUO – Research Use Only