Learn More
2,6-dichlorobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10279693
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-38-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Numéro MDL MFCD00003307
Clé InChI DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,6-dichloro, ccris 6014, 2,6-dichloro benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyd, 2,6-dichlorbenzaldehyd, pubchem8225, acmc-1bkey, 2,6dichloro-benzaldehyde, benzaldehyde,6-dichloro
CID PubChem 6737
Nom IUPAC 2,6-dichlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorobenzaldehyde
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 71.0°C to 72.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3CHO
Quantité 1 kg
Beilstein 07, 237
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and ligroin
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichlorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.