Learn More
2,6-dibromopyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
86.40€ - 358.00€
Identifiants chimiques
CAS 23229-25-6
Formule moléculaire C4H2Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 237.88
Numéro MDL MFCD09834804
Clé InChI JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
CID PubChem 20361700
Nom IUPAC 2,6-dibromopyrazine
SMILES BrC1=CN=CC(Br)=N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15478018
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61468.03
1 g
86.40€
1g
15488018
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61468.06
5 g
358.00€
5g
Description
Description
2,6-Dibromopyrazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-dibromopyrazine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage de 2 à 4 °C et conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
23229-25-6
237.88
JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
20361700
BrC1=CN=CC(Br)=N1
C4H2Br2N2
MFCD09834804
pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
2,6-dibromopyrazine
Spécification
2,6-Dibromopyrazine
Blanc à marron
MFCD09834804
Slightly soluble in water.
BrC1=CN=CC(Br)=N1
237.88
237.88
Solide cristallin
23229-25-6
C4H2Br2N2
pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromopyrazine
20361700
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : –30°C à –10°C
Recommended Storage : Stockage à -20°C