Learn More
2,6-dibromo-N-chloro-p-benzoquinonéimine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10341391
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-45-1
Formule moléculaire C6H2Br2ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 299.34
Clé InChI JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
CID PubChem 10835
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 76.0°C to 83.0°C
Couleur De jaune à ocre
Densité 1.8100g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,3031
Gravité spécifique 1.81
Poids de la formule 299.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines fines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • SubstanC & Des et mélanges autoréaC & Dtifs Type C et D
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.