missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-dibromo-4-fluorophénol, 98+ %, Thermo Scientific™

Code produit. 11406526
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 344-20-7
Formule moléculaire C6H3Br2FO
Poids moléculaire (g/mol) 269.895
Numéro MDL MFCD00002317
Clé InChI RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,6-dibromo-4-fluoro, 2,6-dibromo-4-fluoro-phenol, pubchem2868, acmc-209i7j, ksc494q8h, emolecules 492569, 1-bromo-3,4,5-trifluorobezene, attercop-chm at113643, 2,6-dibromo-4-fluorophenol
CID PubChem 67654
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-fluorophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)F

Spécification

Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-fluorophenol
Point de fusion 54°C to 56°C
Odeur Phenol-like
Quantité 100 g
Beilstein 1868033
Poids de la formule 269.91
Pourcentage de pureté ≥98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'