Learn More
2,6-diacétylpyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10125683
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1129-30-2
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00006304
Clé InChI BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
CID PubChem 70790
Nom IUPAC 1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Diacetylpyridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 78°C to 82°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)(COCH3)2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,dimethylsulfoxide
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Aiguilles cristallines ou poudre