Learn More
2,5-diphényloxazole, grade de scintillation 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie par fluorescence/luminescence
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 5-Diphenyloxazole |
Point de fusion | 70°C to 72°C |
Note relative au nom | 99% |
Forme physique | Poudre cristalline |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Bruit de fond | < 25 cpm |
Densité | 1.06g/mL |
Couleur | Blanc |
Quantité | 500 g |