Learn More
2,5-diméthyl-p-benzoquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
78.00€ - 263.00€
Identifiants chimiques
CAS | 137-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
Numéro MDL | MFCD00041737 |
Clé InChI | MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-dimethyl-1,4-benzoquinone, phlorone, p-xyloquinone, 2,5-dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-xyloquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylquinone, floron, 3,6-dimethyl-p-benzoquinone, floron czech |
CID PubChem | 8718 |
Nom IUPAC | 2,5-diméthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione |
SMILES | CC1=CC(=O)C(=CC1=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10055790
|
Thermo Scientific Acros
408230050 |
5 g | Flacon en verre |
78.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10422815
|
Thermo Scientific Acros
408230250 |
25 g | Flacon en verre |
263.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
137-18-8 | |
136.15 | |
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N | |
8718 | |
CC1=CC(=O)C(=CC1=O)C |
C8H8O2 | |
MFCD00041737 | |
2,5-dimethyl-1,4-benzoquinone, phlorone, p-xyloquinone, 2,5-dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-xyloquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylquinone, floron, 3,6-dimethyl-p-benzoquinone, floron czech | |
2,5-diméthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione |
Spécification
2, 5-Dimethyl-p-benzoquinone | |
98.5 | |
123°C to 126°C | |
Authentique | |
C8H8O2 | |
2,5-dimethyl-1,4-benzoquinone, phlorone, p-xyloquinone, 2,5-dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-xyloquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylquinone, floron, 3,6-dimethyl-p-benzoquinone, floron czech | |
CC1=CC(=O)C(=CC1=O)C | |
136.15 | |
136.15 | |
Poudre cristalline |
137-18-8 | |
100.0 | |
Jaune à marron | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00041737 | |
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-diméthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione | |
8718 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation grave des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-283-6
- 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.