Learn More
2,5-Diméthyl-3-hexyne-2,5-diol, (+/-) + méso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.90€ - 113.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142-30-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H14O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.198 |
Numéro MDL | MFCD00004468 |
Clé InChI | IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol |
CID PubChem | 8883 |
Nom IUPAC | 2,5-diméthylhex-3-yne-2,5-diol |
SMILES | CC(C)(C#CC(C)(C)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20889.22 |
100 g |
32.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20889.36 |
500 g |
113.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
142-30-3 | |
142.198 | |
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N | |
8883 | |
CC(C)(C#CC(C)(C)O)O |
C8H14O2 | |
MFCD00004468 | |
2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol | |
2,5-diméthylhex-3-yne-2,5-diol |
Spécification
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol | |
142-30-3 | |
0.949 | |
102°C (215°F) | |
MFCD00004468 | |
2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol | |
CC(C)(C#CC(C)(C)O)O | |
142.198 | |
142.2 |
(+/-) + meso | |
90°C to 94°C | |
205°C | |
C8H14O2 | |
969835 | |
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-diméthylhex-3-yne-2,5-diol | |
8883 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
GHS P Statement
P261-P280-P363-P321-P333+P313-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash contaminated clothing before reuse.
Specific treatment (see label).
If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-533-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MR0176000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only