Learn More
2,5-diméthyl-2,5-di(tert-butylpéroxy)hexane, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
27.14€ - 76.78€
Identifiants chimiques
CAS 78-63-7
Formule moléculaire C16H34O4
Poids moléculaire (g/mol) 290.44
Clé InChI DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
CID PubChem 6545
Nom IUPAC 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-diméthylhexane
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10623512
Afficher les documents
Thermo Scientific
349900050
5 g Flacon en plastique
27.14€
5g
10153191
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
349901000
100 g Flacon en plastique
76.78€
100g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
Spécification
Identifiants chimiques
78-63-7
290.44
varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-diméthylhexane
C16H34O4
DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
6545
CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Spécification
2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
6.0°C
55.0°C to 57.0°C (7.0 mmHg)
90% min. (GC)
1.4200 to 1.4240
varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-diméthylhexane
6545
290.44
78-63-7
0.8700g/mL
68°C
C16H34O4
0.87
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in alcohol
CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
290.44
6.4 mPa.s (20°C)
92%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart des vêtements et d’autres matières combustibles.
Stocker dans
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-128-1
Identifiant produit
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.