Learn More
2,5-diméthoxyphényl isothiocyanate, Thermo Scientific™
26.46€ - 96.20€
Identifiants chimiques
CAS | 40532-06-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.24 |
Numéro MDL | MFCD00041059 |
Clé InChI | RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, # |
CID PubChem | 142466 |
Nom IUPAC | 2-isothiocyanato-1,4-diméthoxybenzène |
SMILES | COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10352325
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01666DE |
5 g | |||||||
10037592
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01666EA |
10 g |
48.15€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10623275
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01666EB |
25 g |
96.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
40532-06-7 | |
195.24 | |
RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N | |
142466 | |
COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S |
C9H9NO2S | |
MFCD00041059 | |
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, # | |
2-isothiocyanato-1,4-diméthoxybenzène |
Spécification
2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate | |
97% | |
C9H9NO2S | |
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, # | |
COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S | |
195.24 | |
195.24 |
40532-06-7 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00041059 | |
RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N | |
2-isothiocyanato-1,4-diméthoxybenzène | |
142466 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS Signal Word: Danger