Learn More
Chlorure de 2,5-diméthoxybenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11413664
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1483-28-9
Formule moléculaire C8H9ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 236.67
Numéro MDL MFCD00024872
Clé InChI SHELADVIRCCTFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethoxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl chlorosulfone, 2,5-dimethoxybenzenesulphonylchloride, 2,5-dimethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethoxybenzenesulfonylchloride, asischem d48918, pubchem5126, timtec-bb sbb003243
CID PubChem 137025
Nom IUPAC 2,5-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 111°C to 116°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2648547
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 236.68
Pourcentage de pureté 98%