Learn More
2,5-diméthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11924791
2,5-diméthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11924791
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11924791
Marque: Thermo Scientific Acros 115395000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-02-7
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Clé InChI AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
CID PubChem 66726
Nom IUPAC 2,5-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethoxybenzaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45.0°C to 50.0°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 146.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CHO
Quantité 500 g
Beilstein 08,245
Informations sur la solubilité Solubility in water: 795mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
2,5-diméthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >