Learn More
2',5'-diméthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10608444
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1201-38-3
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00008728
Clé InChI FAXUIYJKGGUCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',5'-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2,5-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethoxyphenyl, 1-2,5-dimethoxyphenyl-ethanone, 2-acetyl-1,4-dimethoxybenzene, acetophenone, 2',5'-dimethoxy, 1-acetyl-2,5-dimethoxybenzene, pubchem13430
CID PubChem 70991
Nom IUPAC 1-(2,5-diméthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 5'-Dimethoxyacetophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C to 20°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 155°C to 158°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3COCH3
Indice de réfraction 1.5421 to 1.5441
Quantité 5 g
Beilstein 08, 271
Gravité spécifique 1.13
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2',5'-Dimethoxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.