Learn More
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
52.36€ - 150.75€
Identifiants chimiques
CAS | 490-79-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.121 |
Numéro MDL | MFCD00002460 |
Clé InChI | WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid |
CID PubChem | 3469 |
ChEBI | CHEBI:17189 |
Nom IUPAC | Acide 2,5-dihydroxybenzoïque |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480333
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11459.14 |
25 g |
52.36€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490333
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11459.22 |
100 g |
150.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,5-dihydroxybenzoic acid are used as intermediates for pharmaceuticals (especially for antipyetic anlgesic, antirheumatism) and other organic synthesis. They are used as matrix for ionization of peptides, proteins and carbohydrates. In industrial field, they are used as intermediates for the production of other organic chemicals, resins, polyesters, plasticizers, dyestuffs, preservatives, and rubber chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLes acides 2,5-dihydroxybenzoïque sont utilisés comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques (en particulier pour l’analgésique antipyétique, l’antirhumatisme) et d’autres procédés de synthèse organique. Ils sont utilisés comme matrice pour l’ionisation des peptides, des protéines et des glucides. Dans le domaine industriel, ils sont utilisés comme intermédiaires pour la production d’autres produits chimiques organiques, résines, polyesters, plastifiants, colorants, conservateurs et produits chimiques en caoutchouc.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des chlorures acides, des anhydrides acides. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
490-79-9 | |
154.121 | |
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N | |
3469 | |
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque |
C7H6O4 | |
MFCD00002460 | |
gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid | |
CHEBI:17189 | |
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O |
Spécification
2,5-Dihydroxybenzoic acid | |
∼206°C (decomposition) | |
MFCD00002460 | |
14,4398 | |
It is soluble in alcohol and ether. | |
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O | |
154.121 | |
CHEBI:17189 | |
99% |
490-79-9 | |
C7H6O4 | |
2209119 | |
gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid | |
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque | |
3469 | |
154.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 207-718-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LY3850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,5-Dihydroxybenzoicacid
RUO – Research Use Only