Learn More
2’,5’-dihydroxyacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.90€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 490-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.149 |
Numéro MDL | MFCD00002343 |
Clé InChI | WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy |
CID PubChem | 10279 |
Nom IUPAC | 1-(2,5-dihydroxyphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414833
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12185.06 |
5 g |
35.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424833
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12185.14 |
25 g |
84.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434833
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12185.22 |
100 g |
321.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
490-78-8 | |
152.149 | |
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N | |
10279 | |
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O |
C8H8O3 | |
MFCD00002343 | |
2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy | |
1-(2,5-dihydroxyphényl)éthanone |
Spécification
2',5'-Dihydroxyacetophenone | |
204°C to 208°C | |
MFCD00002343 | |
2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy | |
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O | |
152.149 | |
152.15 |
490-78-8 | |
C8H8O3 | |
637903 | |
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,5-dihydroxyphényl)éthanone | |
10279 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-716-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AM7700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only