Learn More
2,5-dichlorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479963
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19398-61-9
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.025
Numéro MDL MFCD00000609
Clé InChI KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
CID PubChem 29572
Nom IUPAC 1,4-dichloro-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorotoluene
Point de fusion 4°C to 5°C
Densité 1.256
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.547
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1859112
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté 98%