Learn More
Chlorure de 2,5-dichlorothiophène-3-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.10€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56946-83-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4HCl3O2S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.52 |
Numéro MDL | MFCD00051665 |
Clé InChI | JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonic acid chloride, pubchem7412, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonylchloride, acmc-1avwk, 2,5-dichloro 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dichloro-3-thienylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorothien-3-yl-sulfonyl chloride |
CID PubChem | 2736094 |
Nom IUPAC | 2,5-dichlorothiophène-3-chlorure de sulfonyle |
SMILES | C1=C(SC(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362526
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06461.03 |
1 g |
51.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372526
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06461.06 |
5 g |
164.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56946-83-9 | |
251.52 | |
JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N | |
2736094 | |
C1=C(SC(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl |
C4HCl3O2S2 | |
MFCD00051665 | |
2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonic acid chloride, pubchem7412, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonylchloride, acmc-1avwk, 2,5-dichloro 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dichloro-3-thienylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorothien-3-yl-sulfonyl chloride | |
2,5-dichlorothiophène-3-chlorure de sulfonyle |
Spécification
2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride | |
1.697 | |
>110°C (230°F) | |
1.597 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dichlorothiophène-3-chlorure de sulfonyle | |
2736094 | |
97% |
56946-83-9 | |
256°C to 257°C | |
C4HCl3O2S2 | |
MFCD00051665 | |
1285315 | |
2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonic acid chloride, pubchem7412, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonylchloride, acmc-1avwk, 2,5-dichloro 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dichloro-3-thienylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorothien-3-yl-sulfonyl chloride | |
C1=C(SC(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl | |
251.52 | |
251.54 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only