Learn More
2,5-dichlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13498308
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-78-8
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00002174
Clé InChI RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-phenol, 2,5-dcp, unii-3b11g9akba, 3,6-dichlorophenol, ccris 5903, 3b11g9akba, dsstox_cid_5003, dsstox_rid_77621, dsstox_gsid_25003
CID PubChem 66
ChEBI CHEBI:27929
Nom IUPAC 2,5-dichlorophénol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichlorophenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54.0°C to 58.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 211.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3OH
Quantité 1 kg
Beilstein 06,189
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C)
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.