Learn More
Acide 2-(5-chlorobenzo[b]thiophén-3-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10446282
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 17266-30-7
Formule moléculaire C10H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.674
Numéro MDL MFCD00052308
Clé InChI QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
CID PubChem 205058
Nom IUPAC Acide 2-(5-chloro-1-benzothiophène-3-yl)acétique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 226.68
Pourcentage de pureté 97%