Learn More
2,5-Bis(3,7-diméthyloctyloxy)téréphtalaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
87.70€ - 247.00€
Identifiants chimiques
CAS | 325461-35-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H46O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 446.672 |
Numéro MDL | MFCD03427237 |
Clé InChI | JMACLBZCZVVLDQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-bis 3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctoxy terephthalaldehyde, 2,5-bis-3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctyl oxy benzene-1,4-dicarbaldehyde |
CID PubChem | 3653721 |
Nom IUPAC | 2,5-bis(3,7-diméthyloctoxy)téréphtalaldéhyde |
SMILES | CC(C)CCCC(C)CCOC1=CC(=C(C=C1C=O)OCCC(C)CCCC(C)C)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15429135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51067.MD |
250 mg |
87.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15419135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51067.03 |
1 g |
247.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
325461-35-6 | |
446.672 | |
JMACLBZCZVVLDQ-UHFFFAOYSA-N | |
3653721 | |
CC(C)CCCC(C)CCOC1=CC(=C(C=C1C=O)OCCC(C)CCCC(C)C)C=O |
C28H46O4 | |
MFCD03427237 | |
2,5-bis 3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctoxy terephthalaldehyde, 2,5-bis-3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctyl oxy benzene-1,4-dicarbaldehyde | |
2,5-bis(3,7-diméthyloctoxy)téréphtalaldéhyde |
Spécification
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde | |
C28H46O4 | |
2,5-bis 3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctoxy terephthalaldehyde, 2,5-bis-3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctyl oxy benzene-1,4-dicarbaldehyde | |
CC(C)CCCC(C)CCOC1=CC(=C(C=C1C=O)OCCC(C)CCCC(C)C)C=O | |
446.672 | |
446.66 |
325461-35-6 | |
MFCD03427237 | |
JMACLBZCZVVLDQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-bis(3,7-diméthyloctoxy)téréphtalaldéhyde | |
3653721 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only