Learn More
Acide 2,4-pyridinedicarboxylique hydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10720595
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 499-80-9
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00149413,MFCD00006296
Clé InChI MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
CID PubChem 10365
ChEBI CHEBI:44737
Nom IUPAC pyridine-2,4-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 243°C to 246°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)(COOH)2·xH2O
Quantité 1 g
Beilstein 22, 153
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.