Learn More
2-(4-Pipéridinyloxy)-N-propylacétamide, 95 %, Thermo Scientific™
68.20€ - 244.00€
Identifiants chimiques
CAS 902836-22-0
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD08064265
Clé InChI TZQLDIRIOACOLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-piperidinyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yloxy-n-propylacetamide, 2-4-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yl-oxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yl oxy-n-propylacetamide
CID PubChem 24208844
Nom IUPAC 2-pipéridine-4-yloxy-N-propylacétamide
SMILES CCCNC(=O)COC1CCNCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11494900
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50865.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11404910
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50865.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
902836-22-0
200.282
TZQLDIRIOACOLB-UHFFFAOYSA-N
24208844
CCCNC(=O)COC1CCNCC1
C10H20N2O2
MFCD08064265
2-4-piperidinyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yloxy-n-propylacetamide, 2-4-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yl-oxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yl oxy-n-propylacetamide
2-pipéridine-4-yloxy-N-propylacétamide
Spécification
2-(4-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
C10H20N2O2
2-4-piperidinyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yloxy-n-propylacetamide, 2-4-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yl-oxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yl oxy-n-propylacetamide
CCCNC(=O)COC1CCNCC1
200.282
200.28
902836-22-0
MFCD08064265
TZQLDIRIOACOLB-UHFFFAOYSA-N
2-pipéridine-4-yloxy-N-propylacétamide
24208844
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures