Learn More
2,4-pentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.74€ - 148.74€
Identifiants chimiques
CAS | 123-54-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
Numéro MDL | MFCD00008787 |
Clé InChI | YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone |
CID PubChem | 31261 |
ChEBI | CHEBI:14750 |
Nom IUPAC | pentane-2,4-dione |
SMILES | CC(=O)CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14117.AE |
100 mL |
27.74€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14117.AP |
500 mL |
41.91€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14117.0F |
2500 mL |
148.74€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,4-Pentanedione is used as a precursor to acetylacetonate, a common bidentate and a raw material for the synthesis of heterocyclic compounds. It is used in pharmaceuticals, organic intermediates for solvents, analytical reagents, tungsten and molybdenum in aluminum extraction agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2,4-pentanedione est utilisée comme précurseur de l’acétylacétonate, comme bidentate commun et comme matière première pour la synthèse de composés hétérocycliques. Elle est utilisée dans les produits pharmaceutiques, les intermédiaires organiques pour les solvants, les réactifs analytiques, le tungstène et le molybdène dans l’agent d’extraction de l’aluminium.
Solubilité
Il est facilement miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les isocyanates, les aldéhydes, les cyanures, les peroxydes et les anhydrides.
Identifiants chimiques
123-54-6 | |
100.12 | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
31261 | |
pentane-2,4-dione |
C5H8O2 | |
MFCD00008787 | |
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
CHEBI:14750 | |
CC(=O)CC(C)=O |
Spécification
2,4-Pentanedione | |
-23°C | |
140°C to 141°C | |
99% | |
1.452 | |
UN2310 | |
14,81 | |
It is readily miscible with water. | |
CC(=O)CC(C)=O | |
100.12 | |
CHEBI:14750 | |
99% |
123-54-6 | |
0.973 | |
34°C (93°F) | |
C5H8O2 | |
MFCD00008787 | |
741937 | |
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
pentane-2,4-dione | |
31261 | |
100.12 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H311-H331-H226-H302
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PENTANE-2,4-DIONE
missing translation for 'einecsNumber' : 204-634-0
missing translation for 'rtecsNumber' : SA1925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2,4-Pentanedione
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,4-Pentanedione
RUO – Research Use Only