Learn More
2-(4-morpholinyle)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
78.90€ - 270.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5585-33-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.235 |
Numéro MDL | MFCD00047408 |
Clé InChI | QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s |
CID PubChem | 735756 |
Nom IUPAC | 2-morpholine-4-ylaniline |
SMILES | C1COCCN1C2=CC=CC=C2N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337535
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05660.06 |
5 g |
78.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347535
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05660.14 |
25 g |
270.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5585-33-1 | |
178.235 | |
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N | |
735756 | |
C1COCCN1C2=CC=CC=C2N |
C10H14N2O | |
MFCD00047408 | |
2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s | |
2-morpholine-4-ylaniline |
Spécification
2-(4-Morpholinyl)aniline | |
95°C to 98°C | |
MFCD00047408 | |
163926 | |
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N | |
2-morpholine-4-ylaniline | |
735756 | |
98% |
5585-33-1 | |
C10H14N2O | |
UN2811 | |
2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s | |
C1COCCN1C2=CC=CC=C2N | |
178.235 | |
178.24 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only