Learn More
Ester pinacolique d’acide 2-(4-méthylbenzylamino)pyridine-5-boronique, 95 %
Code produit. 15487685
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073354-32-1
Formule moléculaire C19H25BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.231
Numéro MDL MFCD06798272
Clé InChI AFMJUGQUPACTDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 6-4-methylbenzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-methylbenzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine
CID PubChem 44755166
Nom IUPAC N-[(4-méthylphényl)méthyl]-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=C(C=C3)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methylbenzylamino)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 148°C to 153°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 324.23
Pourcentage de pureté 95%