Learn More
2-(4-Isobutylphényl)propanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3 |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 187.28 |
Pourcentage de pureté | 97% |